Stampa…
trans-4-Hydroxycinnamic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR55198-100G OR55198-25G OR55198-5G
APOSOR55198-100GEA 213 EUR
APOSOR55198-100G APOSOR55198-25G APOSOR55198-5G
trans-4-Hydroxycinnamic acid
trans-4-Hydroxycinnamic acid
Formula: C₉H₈O₃
Punto di fusione: 214 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004399
CAS Number: 501-98-4