Stampa…
Diethylene glycol monobenzyl ether 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-[2-(Benzyloxy)ethoxy]ethanol, 2-(2-(Benzyloxy)ethoxy)ethanol
OR55194-100G OR55194-1KG OR55194-500G
APOSOR55194-100GEA 161 EUR
APOSOR55194-100G APOSOR55194-1KG APOSOR55194-500G
Diethylene glycol monobenzyl ether 98%
Diethylene glycol monobenzyl ether
Formula: C₁₁H₁₆O₃
Peso molecolare: 196,25 g/mol
Densità: 1,08 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 158 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00029649
CAS Number: 2050-25-1