Stampa…
Boc-D-trans-Hyp-OMe
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (2R,4S)-1-tert-Butyl 2-methyl 4-hydroxypyrrolidine-1,2-dicarboxylate
OR55193-25G OR55193-5G
APOSOR55193-25GEA 193 EUR
APOSOR55193-25G APOSOR55193-5G
Boc-D-trans-Hyp-OMe
Boc-D-trans-Hyp-OMe
Formula: C₁₁H₁₉NO₅
Peso molecolare: 245,3 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09954932
CAS Number: 135042-17-0