Stampa…
Boc-L-β-homovaline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: N-Boc-L-β-leucine, Boc-β-HoVal-OH, Boc-β-HomoVal-OH, (R)-3-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-4-methylpentanoic acid
OR55192-10G OR55192-1G OR55192-5G
APOSOR55192-10GEA 454 EUR
APOSOR55192-10G APOSOR55192-1G APOSOR55192-5G
Boc-L-β-homovaline 98%
Boc-L-beta-homovaline
Formula: C₁₁H₂₁NO₄
Peso molecolare: 231,292 g/mol
Punto di fusione: 115…120 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01076232
CAS Number: 183990-64-9