Stampa…
(2R,4R)-4-Methylpiperidine-2-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR55190-1G OR55190-5G
APOSOR55190-1GEA 67.3 EUR
APOSOR55190-1G APOSOR55190-5G
(2R,4R)-4-Methylpiperidine-2-carboxylic acid
(2R,4R)-4-Methylpiperidine-2-carboxylic acid
Formula: C₇H₁₃NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03839858
CAS Number: 74892-81-2