Stampa…
2-Pentyn-1-ol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR5519-25G OR5519-100G
APOSOR5519-25GEA 56.7 EUR
APOSOR5519-25G APOSOR5519-100G
2-Pentyn-1-ol
2-Pentyn-1-ol
Formula: C₅H₈O
Punto di ebollizione: 154 °C
Densità: 0,91 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 58 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00040915
CAS Number: 6261-22-9
EINECS: 228-411-2
UN: 1987
ADR: 3,III