Stampa…
1H-Imidazole-4-carbonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR55181-1G OR55181-5G
APOSOR55181-1GEA 125 EUR
APOSOR55181-1G APOSOR55181-5G
1H-Imidazole-4-carbonitrile
1H-Imidazole-4-carbonitrile
Formula: C₄H₃N₃
Peso molecolare: 93,09 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00233358
CAS Number: 57090-88-7