4-Pentyn-1-ol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₅H₈O Punto di ebollizione: 154…155 °C Densità: 0,904 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: 62 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00002974 CAS Number: 5390-04-5 EINECS: 226-383-6 |