Stampa…
Octadecyltrimethoxysilane 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR55171-25G OR55171-100G
APOSOR55171-25GEA 27.7 EUR
APOSOR55171-25G APOSOR55171-100G
Octadecyltrimethoxysilane 95%
Octadecyltrimethoxysilane
Formula: C₂₁H₄₆O₃Si
Punto di ebollizione: 170 °C
Punto di fusione: 16…17 °C
Densità: 0,885 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 140 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00043060
CAS Number: 3069-42-9