Stampa…
6-Bromo-2-chloroquinazoline 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR55165-10G OR55165-1G OR55165-5G
APOSOR55165-10GEA 152 EUR
APOSOR55165-10G APOSOR55165-1G APOSOR55165-5G
6-Bromo-2-chloroquinazoline 97%
6-Bromo-2-chloroquinazoline
Formula: C₈H₄BrClN₂
Peso molecolare: 243,4900 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09261000
CAS Number: 882672-05-1