Stampa…
4-Hydroxy-3-methoxy-2-nitrobenzaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR55157-1G OR55157-5G OR55157-25G
APOSOR55157-1GEA 49.5 EUR
APOSOR55157-1G APOSOR55157-5G APOSOR55157-25G
4-Hydroxy-3-methoxy-2-nitrobenzaldehyde
4-Hydroxy-3-methoxy-2-nitrobenzaldehyde
Formula: C₈H₇NO₅
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00017020
CAS Number: 2450-26-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III