Stampa…
D-Erythronolactone 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (3R,4R)-3,4-Dihydroxydihydrofuran-2(3H)-one, D-Erythronic gamma-Lactone, D-Erythronolactone, D-Erythrono-1,4-lactone, (3R,4R)-Dihydroxydihydro-2(3H)-furanone
OR55152-25G OR55152-100G OR55152-250G
APOSOR55152-25GEA 132 EUR
APOSOR55152-25G APOSOR55152-100G APOSOR55152-250G
D-Erythronolactone 98%
D-Erythronolactone
Formula: C₄H₆O₄
Peso molecolare: 118,09 g/mol
Punto di fusione: 103 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00077763
CAS Number: 15667-21-7