Stampa…
1,7-Dibromo-3,4,9,10-perylenetetracarboxylic dianhydride ≥95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5,12-Dibromoanthra[2,1,9-def:6,5,10-d'e'f']diisochromene-1,3,8,10-tetraone
OR55149-1G OR55149-5G OR55149-10G
APOSOR55149-1GEA 87.3 EUR
APOSOR55149-1G APOSOR55149-5G APOSOR55149-10G
1,7-Dibromo-3,4,9,10-perylenetetracarboxylic dianhydride ≥95%
1,7-Dibromo-3,4,9,10-perylenetetracarboxylic dianhydride
Formula: C₂₄H₆Br₂O₆
Peso molecolare: 550,11 g/mol
Punto di fusione: 360 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11870875
CAS Number: 118129-60-5