Stampa…
BAPTA tetramethyl ester 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Tetramethyl 2,2',2'',2'''-(((ethane-1,2-diylbis(oxy))bis(2,1-phenylene))bis(azanetriyl))tetraacetate
OR55133-1G OR55133-5G
APOSOR55133-1GEA 65.5 EUR
APOSOR55133-1G APOSOR55133-5G
BAPTA tetramethyl ester 98%
BAPTA tetramethyl ester
Formula: C₂₆H₃₂N₂O₁₀
Peso molecolare: 532,546 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00532664
CAS Number: 125367-34-2