Stampa…
1-Octyne 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR5513-25G
APOSOR5513-25GEA 115 EUR
APOSOR5513-25G
1-Octyne 96%
1-Octyne
Formula: C₈H₁₄
Peso molecolare: 110,2 g/mol
Punto di ebollizione: 123…126 °C
Punto di fusione: –60 °C
Densità: 0,746 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 17 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009546
CAS Number: 629-05-0
EINECS: 211-069-3
UN: 3295
ADR: 3,II