Stampa…
4-Formyl-1-methylpyridinium benzenesulphonate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Formyl-1-methylpyridin-1-ium benzenesulphonate, N-Methylpyridinium-4-carboxaldehyde benzenesulphonate
OR55120-1G OR55120-5G
APOSOR55120-1GEA 125 EUR
APOSOR55120-1G APOSOR55120-5G
4-Formyl-1-methylpyridinium benzenesulphonate
4-Formyl-1-methylpyridinium benzenesulphonate
Formula: C₁₃H₁₃NO₄S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00043164
CAS Number: 82228-89-5