1-Pentyne 99%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
OR5512-100G
OR5512-25G
APOSOR5512-100GEA
176
EUR
APOSOR5512-100G
APOSOR5512-25G
1-Pentyne 99%
1-Pentyne
Formula:
C₅H₈ Punto di ebollizione: 39…41 °C Punto di fusione: –106 to –105 °C Densità: 0,691 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: –20 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009469 CAS Number: 627-19-0 EINECS: 210-987-1 UN: 3295 ADR: 3,II |