Stampa…
4,4''-Diiodo-p-terphenyl 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR55119-1G OR55119-5G
APOSOR55119-1GEA 212 EUR
APOSOR55119-1G APOSOR55119-5G
4,4''-Diiodo-p-terphenyl 98%
4,4''-Diiodo-p-terphenyl
Formula: C₁₈H₁₂I₂
Punto di fusione: 328 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 19053-14-6