Stampa…
(4aS,7R,8aS)-9,9-Dimethyltetrahydro-4H-4a-7-methanobenzo[c][1,2]oxazireno[2,3-b]isothiazole-3,3-dioxide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (4aS,7R,8aS)-9,9-Dimethyltetrahydro-4H-4a,7-methanobenzo[c][1,2]oxazireno[2,3-b]isothiazole 3,3-dioxide, (+)-(2R,8aS)-(Camphorylsulphonyl)oxaziridine, (1S)-(+)-(10-Camphorsulphonyl)oxaziridine
OR55115-1G OR55115-25G OR55115-5G
APOSOR55115-1GEA 17.6 EUR
APOSOR55115-1G APOSOR55115-25G APOSOR55115-5G
(4aS,7R,8aS)-9,9-Dimethyltetrahydro-4H-4a-7-methanobenzo[c][1,2]oxazireno[2,3-b]isothiazole-3,3-dioxide 95%
(4aS,7R,8aS)-9,9-Dimethyltetrahydro-4H-4a-7-methanobenzo[c][1,2]oxazireno[2,3-b]isothiazole-3,3-dioxide
A useful synthetic intermediate. Used for asymmetric hydroxylation.
Formula: C₁₀H₁₅NO₃S
Peso molecolare: 229,29 g/mol
Punto di fusione: 172…174 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00075319
CAS Number: 104322-63-6