Stampa…
Eicosanedioic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR55106-5G OR55106-10G
APOSOR55106-5GEA 68.3 EUR
APOSOR55106-5G APOSOR55106-10G
Eicosanedioic acid
Eicosanedioic acid
Formula: C₂₀H₃₈O₄
Punto di ebollizione: 234 °C
Punto di fusione: 127 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00059627
CAS Number: 2424-92-2