6-Bromo-1-methyl-1H-indazole-3-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₉H₇BrN₂O₂ Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD15071436 CAS Number: 1021859-29-9 |