Stampa…
2-(Dicyclohexylphosphino)-2'-methylbiphenyl
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Dicyclohexyl(2'-methyl-[1,1'-biphenyl]-2-yl)phosphine, 2-Dicyclohexylphosphino-2'-methyl-)-1,1'-biphenyl, MePhos, 2-Dicyclohexylphosphino-2'-methylbiphenyl
OR55088-100G OR55088-25G OR55088-5G
APOSOR55088-100GEA 391 EUR
APOSOR55088-100G APOSOR55088-25G APOSOR55088-5G
2-(Dicyclohexylphosphino)-2'-methylbiphenyl
2-(Dicyclohexylphosphino)-2'-methylbiphenyl
Formula: C₂₅H₃₃P
Peso molecolare: 364,513 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD03094577
CAS Number: 251320-86-2