Tigloyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₅H₇ClO Punto di ebollizione: 145 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00800725 CAS Number: 35660-94-7 UN: 3286 ADR: 3+6.1+8,II |