Stampa…
Citraconic anhydride 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 3-Methylfuran-2,5-dione
OR5508-100G OR5508-25G OR5508-250G
APOSOR5508-100GEA 43.7 EUR
APOSOR5508-100G APOSOR5508-25G APOSOR5508-250G
Citraconic anhydride 99%
Citraconic anhydride
Formula: C₅H₄O₃
Peso molecolare: 112,08 g/mol
Punto di ebollizione: 213…215 °C
Punto di fusione: 44475 °C
Densità: 1,245 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 101 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005522
CAS Number: 616-02-4
EINECS: 210-459-0
UN: 2922
ADR: 8+6.1,III