1-Benzyl-2-pyrrolidinone 99%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₁H₁₃NO Densità: 1,095 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: 113 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003195 CAS Number: 5291-77-0 |