Stampa…
5'-Bromo-m-terphenyl
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Bromo-3,5-diphenylbenzene, 5'-Bromo-1,1':3',1''-terphenyl
OR55071-25G OR55071-5G
APOSOR55071-25GEA 125 EUR
APOSOR55071-25G APOSOR55071-5G
5'-Bromo-m-terphenyl
5'-Bromo-m-terphenyl
Formula: C₁₈H₁₃Br
Peso molecolare: 309,21 g/mol
Punto di fusione: 111 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00196170
CAS Number: 103068-20-8