Stampa…
Diethyl furan-2,5-dicarboxylate 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR55064-5G OR55064-25G
APOSOR55064-5GEA 26.1 EUR
APOSOR55064-5G APOSOR55064-25G
Diethyl furan-2,5-dicarboxylate 99%
Diethyl furan-2,5-dicarboxylate
Formula: C₁₀H₁₂O₅
Punto di fusione: 45…47 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00449457
CAS Number: 53662-83-2