Stampa…
(S)-(+)-2-Chloro-1-phenylethanol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (S)-2-Chloro-1-phenylethanol, (S)-(+)-alpha-(Chloromethyl)benzyl alcohol
OR55062-1G OR55062-250MG
APOSOR55062-1GEA 80 EUR
APOSOR55062-1G APOSOR55062-250MG
(S)-(+)-2-Chloro-1-phenylethanol
(S)-(+)-2-Chloro-1-phenylethanol
Formula: C₈H₉ClO
Peso molecolare: 156,61 g/mol
Densità: 1,185 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 113 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00077692
CAS Number: 70111-05-6