Stampa…
6-Hydroxy-2H-chromene-3-carboxaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR55042-1G OR55042-250MG
APOSOR55042-1GEA 55.1 EUR
APOSOR55042-1G APOSOR55042-250MG
6-Hydroxy-2H-chromene-3-carboxaldehyde
6-Hydroxy-2H-chromene-3-carboxaldehyde
Formula: C₁₀H₈O₃
Punto di fusione: 164…169 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01076587
CAS Number: 134822-76-7