Stampa…
4,4'-Dibromo-2,2'-bipyridyl 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR55041-1G OR55041-5G
APOSOR55041-1GEA 65.4 EUR
APOSOR55041-1G APOSOR55041-5G
4,4'-Dibromo-2,2'-bipyridyl 98%
4,4'-Dibromo-2,2'-bipyridyl
Formula: C₁₀H₆Br₂N₂
Punto di fusione: 140 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00667763
CAS Number: 18511-71-2