Stampa…
N-(1-Naphthyl)formamide 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR55038-25G OR55038-5G
APOSOR55038-25GEA 275 EUR
APOSOR55038-25G APOSOR55038-5G
N-(1-Naphthyl)formamide 99%
N-(1-Naphthyl)formamide
Formula: C₁₁H₉NO
Peso molecolare: 171,20 g/mol
Punto di ebollizione: 140 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00086455
CAS Number: 6330-51-4