Stampa…
1-Chloro-2-naphthol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR55036-1G OR55036-25G OR55036-5G
APOSOR55036-1GEA 21.9 EUR
APOSOR55036-1G APOSOR55036-25G APOSOR55036-5G
1-Chloro-2-naphthol 97%
1-Chloro-2-naphthol
Formula: C₁₀H₇ClO
Punto di ebollizione: 157 °C/15,75mmHg
Punto di fusione: 68 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00997084
CAS Number: 633-99-8