5-Allyl-3-methoxysalicylaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
5-Allyl-2-hydroxy-3-methoxybenzaldehyde
Formula:
C₁₁H₁₂O₃ Punto di ebollizione: 167 °C/9,75mmHg Punto di fusione: 48 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD06408022 CAS Number: 22934-51-6 |