Stampa…
2-Chloromethyl-5-methylpyrimidine hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR55033-1G OR55033-250MG
APOSOR55033-1GEA 481 EUR
APOSOR55033-1G APOSOR55033-250MG
2-Chloromethyl-5-methylpyrimidine hydrochloride
2-Chloromethyl-5-methylpyrimidine hydrochloride
Formula: C₆H₈Cl₂N₂
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD22196490
CAS Number: 1384430-75-4