2-Chloro-5-nitrotoluene
Fornitore: Apollo Scientific
Formula:
C₇H₆ClNO₂ Punto di ebollizione: 94…96 °C/4mmHg Punto di fusione: 42…44 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00041430 CAS Number: 13290-74-9 |