Stampa…
Acido laurico 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR55016-1KG OR55016-25KG OR55016-5KG
APOSOR55016-1KGEA 65.7 EUR
APOSOR55016-1KG APOSOR55016-25KG APOSOR55016-5KG
Acido laurico 98%
Acido laurico
Formula: C₁₂H₂₄O₂
Punto di ebollizione: 225 °C/100mmHg
Punto di fusione: 44…46 °C
Densità: 0,883 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 160–165 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002736
CAS Number: 143-07-7
EINECS: 205-582-1