Stampa…
4-(Boc-amino)cyclohexanone 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Aminocyclohexan-1-one, N-BOC protected, tert-Butyl (4-oxocyclohexyl)carbamate
OR5501-5G OR5501-100G OR5501-25G
APOSOR5501-5GEA 14.7 EUR
APOSOR5501-5G APOSOR5501-100G APOSOR5501-25G
4-(Boc-amino)cyclohexanone 98%
4-(Boc-amino)cyclohexanone
Formula: C₁₁H₁₉NO₃
Peso molecolare: 213,2700 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00798168
CAS Number: 179321-49-4