Stampa…
tert-Butyl carbamate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Carbamic acid tert-butyl ester
OR55005-100G OR55005-25G OR55005-500G
APOSOR55005-100GEA 29.2 EUR
APOSOR55005-100G APOSOR55005-25G APOSOR55005-500G
tert-Butyl carbamate 98%
tert-Butyl carbamate
Formula: C₅H₁₁NO₂
Peso molecolare: 117,15 g/mol
Punto di fusione: 105…110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007962
CAS Number: 4248-19-5
EINECS: 224-209-3