Pentan-3-ylhydrazine dihydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₅H₁₄N₂ Punto di fusione: 60…80 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD12401615 CAS Number: 1211764-55-4 UN: 2811 ADR: 6.1,III |