Stampa…
2-Methyl-2-(pyridin-4-yl)propan-1-amine 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
OR55002-1G OR55002-5G
APOSOR55002-1GEA 592 EUR
APOSOR55002-1G APOSOR55002-5G
2-Methyl-2-(pyridin-4-yl)propan-1-amine 95+%
2-Methyl-2-(pyridin-4-yl)propan-1-amine
Formula: C₉H₁₄N₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11898942
CAS Number: 1060815-29-3