2-Methyl-2-(pyrazin-2-yl)propan-1-amine 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
OR55001-1G
OR55001-5G
APOSOR55001-1GEA
592
EUR
APOSOR55001-1G
APOSOR55001-5G
2-Methyl-2-(pyrazin-2-yl)propan-1-amine 95+%
2-Methyl-2-(pyrazin-2-yl)propan-1-amine
Formula:
C₈H₁₃N₃ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD11898940 CAS Number: 1176768-41-4 |