Stampa…
7-Aminoimidazo[1,2-a]pyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Imidazo[1,2-a]pyridin-7-amine
OR55000-250MG OR55000-1G
APOSOR55000-250MGEA 65.5 EUR
APOSOR55000-250MG APOSOR55000-1G
7-Aminoimidazo[1,2-a]pyridine
7-Aminoimidazo[1,2-a]pyridine
Formula: C₇H₇N₃
Peso molecolare: 133,15 g/mol
Punto di fusione: 139…141 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11052644
CAS Number: 421595-81-5