Stampa…
1-Iodononane
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Nonyl iodide
OR5499-25G OR5499-500G
APOSOR5499-25GEA 43.7 EUR
APOSOR5499-25G APOSOR5499-500G
1-Iodononane
1-Iodononane
Formula: C₉H₁₉I
Peso molecolare: 254,15 g/mol
Punto di ebollizione: 106…108 °C/8mmHg
Densità: 1,288 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 85 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00001107
CAS Number: 4282-42-2
EINECS: 224-286-3