Stampa…
(S)-2,3-Diaminopropanoic acid hydrochloride 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: H-Dap-OH.HCl, H-Dap-OH·HCl, L-3-Aminoalanine Hydrochloride, (S)-2,3-Diaminopropionic acid monohydrochloride
OR5495-100G OR5495-25G
APOSOR5495-100GEA 413 EUR
APOSOR5495-100G APOSOR5495-25G
(S)-2,3-Diaminopropanoic acid hydrochloride 98%
(S)-2,3-Diaminopropanoic acid hydrochloride
Formula: C₃H₈N₂O₂·HCl
Peso molecolare: 140,6 g/mol
Punto di fusione: 231…233 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00065497
CAS Number: 1482-97-9