Stampa…
5-Azaindole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine, 1H-Pyrrolo[2,3-d]pyridine
OR5493-1G OR5493-5G OR5493-25G
APOSOR5493-1GEA 17.6 EUR
APOSOR5493-1G APOSOR5493-5G APOSOR5493-25G
5-Azaindole 98%
5-Azaindole
Formula: C₇H₆N₂
Peso molecolare: 118,14 g/mol
Punto di ebollizione: 132 °C/0,22mmHg
Punto di fusione: 113 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00955936
CAS Number: 271-34-1