Stampa…
trans-1,4-Diaminocyclohexane 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR5492-100G OR5492-500G
APOSOR5492-100GEA 75.4 EUR
APOSOR5492-100G APOSOR5492-500G
trans-1,4-Diaminocyclohexane 97%
trans-1,4-Diaminocyclohexane
Formula: C₆H₁₄N₂
Punto di ebollizione: 197 °C
Punto di fusione: 68…72 °C
Flash Pt: 71 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00075174
CAS Number: 2615-25-0
UN: 3259
ADR: 8,II