Maleimide
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₄H₃NO₂ Punto di ebollizione: 97…103 °C/5mmHg Punto di fusione: 91…93 °C Densità: 1,249 g/cm³ (25 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00005494 CAS Number: 541-59-3 EINECS: 208-787-4 UN: 2923 ADR: 8+6.1,II |