Stampa…
Ethyl-2-chloroacetoacetate
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: Ethyl 2-chloroacetoacetate
OR5481-100G OR5481-500G
APOSOR5481-100GEA 90.2 EUR
APOSOR5481-100G APOSOR5481-500G
Ethyl-2-chloroacetoacetate
Ethyl-2-chloroacetoacetate
Formula: C₆H₉ClO₃
Peso molecolare: 164,59 g/mol
Punto di ebollizione: 107 °C/14mmHg
Punto di fusione: < –80 °C
Densità: 1,19 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 54 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009141
CAS Number: 609-15-4
EINECS: 210-180-4
UN: 2920
ADR: 8+3,II