2,6-Dibromobenzoic acid 99%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR54804-1G
OR54804-25G
OR54804-5G
APOSOR54804-1GEA
40.8
EUR
APOSOR54804-1G
APOSOR54804-25G
APOSOR54804-5G
2,6-Dibromobenzoic acid 99%
2,6-Dibromobenzoic acid
Formula:
C₇H₄Br₂O₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00234254 CAS Number: 601-84-3 |