Stampa…
3-(4,6-Dimethoxypyrimidin-2-yl)aniline 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR5478-1G OR5478-250MG
APOSOR5478-1GEA 0 EUR
APOSOR5478-1G APOSOR5478-250MG
3-(4,6-Dimethoxypyrimidin-2-yl)aniline 95+%
3-(4,6-Dimethoxypyrimidin-2-yl)aniline
Formula: C₁₂H₁₃N₃O₂
Punto di fusione: 100…101 °C
MDL Number: MFCD01319521
CAS Number: 387350-84-7